Learn More
Medline™ Pasteur-Pipetten aus Polyethylen (PE)
Diese Pipetten eignen sich für eine Reihe von Liquid-Handling-Anwendungen. MEDLINE™ Pasteurpipetten aus Polyethylen bestehen aus transparentem, inerten Polyethylen niedriger Intensität.
Marke:  Medline™ 200060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12827625
  • 33.95 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Nicht steril
  • Alle 0,5 ml bis zu 5 ml graduiert
  • Volumetrische Toleranz: ± 10 %
Spezifikation
Spezifikation
9 mm
Unsteril
Glühlampenform
23 ml
Pasteurpipette
Polyethylen
100/Packung
Transparent
300 mm
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medline™ Pasteur-Pipetten aus Polyethylen (PE) > Fassungsvermögen:Gehäuse 23mL