Learn More
Pal International™ Überschuhe aus Polyethylen
Entwickelt für eine bessere Passform und verbesserten Komfort. PAL International™ Deluxe Stoffüberschuhe mit glatter Sohle sind besonders für Laboratorien oder für Besucher von hygienischen Produktionsstätten geeignet.
130.54 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Fersenform Elastische Beinabschlüsse
Material Polypropylen
Größe Universal
Sohleneigenschaften Glatt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12943071
Unterlagen ansehen
Pal International™
N68110
Weiß Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12963071
Unterlagen ansehen
Pal International™
N68110CN
Weiß Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus robustem und langlebigem Vliesstoff aus Polypropylen.
  • Überschuh mit höherer Spezifikation für eine bessere Passform und verbesserten Tragekomfort.
  • Besonders geeignet für empfindlichere Bereiche wie Labors oder für Besucher von hygienischen Produktionsstätten.
  • Die geprägte Sohle bietet zusätzlichen Halt und Strapazierfähigkeit.
  • Elastisches Band für einfaches Tragen und Abnehmen
  • Einwegprodukt
  • Einheitsgröße.
  • Packung mit 200 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
Glatt
Elastische Beinabschlüsse
Universal
Überschuhe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pal International™ Überschuhe aus Polyethylen