Learn More
BioClean™ SafeStep NSO Überstiefel Artikelnummer.: 12952245
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
BioClean™ SafeStep NSO Überstiefel
Artikelnummer. 12952245
400 mm
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
455 mm
Artikelnummer. 12952245
Marke: BioClean™ NSO016
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BioClean SafeStep NSO Überstiefel weisen eine geringe Partikelabscheidung auf und sind für Kompatibilität mit der ISO-Klasse 5ausgelegt. Sie verfügen über eine Elastomer-Beschichtung für guten Halt und Langlebigkeit.
  • Rutschfest
  • Setzt nur wenig Partikel frei
  • Langlebig
  • Elastomer-Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Verpackungsart 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; vier Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (400 Stück)
Länge (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 170 mm
Produkttyp Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BioClean™ SafeStep NSO Überstiefel >