Learn More
Fisherbrand™ POROUS PP SHEETFOR FGD-5040 PE WHITE FB57753, 1/CS
Zubehör für die Verwendung mit Vakuum-Geltrocknern.
Marke: Fisherbrand™ GD-PPS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abnehmbar
- Ermöglicht die Anpassung des Geltrockners an dünnes Polyacrylamidgel, dickere Agarose-Gele
- Ersatzteil für Vakuum-Gel-Trocknungssysteme
- Porengröße poröser Polyethylen-Deckblätter: 0.75 mm
Spezifikation
GD-4534 Fisherbrand Vakuum-Geltrocknersystem | |
Blatt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ POROUS PP SHEETFOR FGD-5040 PE WHITE FB57753, 1/CS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur