Learn More
Fisherbrand™ Polyethylen, schmaler Hals, Kanister
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser des Halses: 150mm
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2500 ml |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Manipulation |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 150 mm |
Material | Polyethylen |
Flaschenhalstyp | Enghals |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polyethylen, schmaler Hals, Kanister >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur