Learn More
Cole-Parmer™ Taschen aus Polyethylen niedriger Dichte mit Druckverschluss
Diese Beutel schützen vor Kontamination. Cole-Parmer™ Zip-Lip-Beutel aus LDPE verfügen über eine Lippendichtung mit Reißverschluss zur staub- und feuchtigkeitsdichten Lagerung.
80.15 CHF - 264.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Aufbewahrungsbeutel mit Reißverschluss |
---|---|
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Staub- und feuchtigkeitsfreie Lagerung |
Material | Polyethylen |
Dicke (metrisch) | 0,050 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12303840
|
Cole-Parmer™
60102-30 |
152 x 102 mm |
80.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12393830
|
Cole-Parmer™
60101-90 |
381 x 305 mm |
264.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kein Grund mehr zur Sorge, dass Staub oder Feuchtigkeit an Ihre trockenen Proben gelangt
- Einbahnige Dichtung nicht für Flüssigkeiten geeignet
- Einfaches Identifizieren von Proben durch Verwendung von Beuteln mit Beschriftungsetiketten
- Polyethylen niedriger Dichte
- FDA-konform
Spezifikation
Aufbewahrungsbeutel mit Reißverschluss | |
Staub- und feuchtigkeitsfreie Lagerung | |
0,050 mm |
Transparent | |
Polyethylen | |
Je 1000 |