Learn More
Cole-Parmer™ Taschen aus Polyethylen niedriger Dichte mit Druckverschluss
Diese Beutel schützen vor Kontamination. Cole-Parmer™ Zip-Lip-Beutel aus LDPE verfügen über eine Lippendichtung mit Reißverschluss zur staub- und feuchtigkeitsdichten Lagerung.
Marke:  Cole-Parmer™ 60102-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12303840
  • 80.15 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kein Grund mehr zur Sorge, dass Staub oder Feuchtigkeit an Ihre trockenen Proben gelangt
  • Einbahnige Dichtung nicht für Flüssigkeiten geeignet
  • Einfaches Identifizieren von Proben durch Verwendung von Beuteln mit Beschriftungsetiketten
  • Polyethylen niedriger Dichte
  • FDA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungsbeutel mit Reißverschluss
Transparent
Polyethylen
Je 1000
152 mm
Reißverschlussdichtung
Staub- und feuchtigkeitsfreie Lagerung
0,050 mm
152 x 102 mm
102 mm