Learn More
Kartell™ Integrierte Augenspülflasche aus Polyethylen
Ausgestattet mit einer Augenmuschel und einer speziell entwickelten Schnappkappe für schnelles und bequemes Spülen der Augen, um Fremdkörper schnell zu entfernen und schwere Sehschäden zu vermeiden. Kartell™ Polyethylen Integral Augenspülflaschen können mit destilliertem Wasser oder einer anderen medizinischen Flüssigkeit gefüllt werden, die für den Einsatz im Augenbereich bestimmt ist.
Marke:  Kartell™ 0038300
Artikelnummer. 10021071
  • 151.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Ausgestattet mit einer Augenmuschel und einer speziell entwickelten Schnappkappe für schnelles und bequemes Spülen der Augen, um Fremdkörper schnell zu entfernen und schwere Sehschäden zu vermeiden.Kartell™ Polyethylen Integral Augenspülflaschen können mit destilliertem Wasser oder einer anderen medizinischen Flüssigkeit gefüllt werden, die für den Einsatz im Augenbereich bestimmt ist.
  • Automatisches Ventil im Kopf integriert, damit Luft in die Flasche zurückfließen kann, kontaminierte Augenspülflüssigkeit jedoch nicht
  • Perforierte Platte in Augenmuschel bricht den Strom auf und sorgt für einen gleichmäßigen Strahl in das Auge
  • Enthält einen Schlauch zum Ablassen der kontaminierten Augenspülflüssigkeit
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Polyethylen
73 mm
213 mm
Integral Augenwaschflasche
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Integrierte Augenspülflasche aus Polyethylen > Kapazität: 500 ml