Learn More
Buerkle™ Schlauchkupplung aus Polyethylen
Aufsteckbare, konische Schlauchkupplungen für drucklose Anwendungen.
Marke:  Buerkle™ 8704-1012
 Afficher plus de versions de ce produit
Product Code. 10385512
  • 24.25 CHF / 10 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Lieferung von 10/Packung
  • Erhältlich für verschiedene Schlauchdurchmesser
Specifications
Specifications
EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar
9 bis 12 mm Schlauch
10/Pckg.
Schlauchkupplung
9 bis 12 mm
Polyethylen
Druckloser Betrieb
Konisch
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Schlauchkupplung aus Polyethylen > Für Durchmesser: 9 bis 12 mm