Learn More
Polyethylenglykol, cremefarbenes Pulver, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Beschreibung
Molekularbiologie, Immunologie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyethylenglykol |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Dichte | 1.1 bis 1.2 g/ml |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 8000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polyethylenglykol, cremefarbenes Pulver, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur