Learn More
Polyethylenglycol, MW 8000, molekularbiologische Reagenzienqualität, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 17831431
Verfügbar ab: 03-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenglycol, MW 8000, molekularbiologische Reagenzienqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17831431 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
2 kg
Click to view available options
Menge:
2 kg
Artikelnummer. 17831431
Marke: MP Biomedicals 0219483902
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenglycol (PEG) ist ein Kondensationspolymer aus Ethylenoxid und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol
Farbe Weiß
Namenshinweis MW 8000
CAS 25322-68-3
Physikalische Form Prills
Summenformel (C2H4O)n
MDL-Nummer MFCD01779601
Synonym Carbowax, Alkapol PEG-8000
Menge 2 kg
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
Formelmasse 8,000 (Average)
Güte Molekularbiologie
Name des Produkts
Polyethylenglycol, MW 8000, molekularbiologische Reagenzienqualität, MP Biomedicals™ >