Learn More
Polyethylenglycol, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11425372
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenglycol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425372 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 11425372
Marke: MP Biomedicals 02195445.5
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann zur Fällung von DNA verwendet werden. Polyethylenglycol (PEG), MP Biomedicals, ist ein Kondensationspolymer aus Ethylenoxid und Wasser. PEGs sind anfällig für oxidativen Abbau in Gegenwart von Luft. PEGs werden bei der Lagerung nicht hydrolysiert oder verschlechtert. PEG
PEG wurde bei der Fällung von Proteinen, als Fixiermittel zur Verbesserung der Wirkung von Makrophagen auf Hybridoma, bei der Trennung und Reinigung von Biomolekülen und bei der Induktion der Zellhybridisierung verwendet. PEG 8000 kann zur Fällung von DNA verwendet werden. PEG wurde auch verwendet, um pathogene Viren und menschliche Rotaviren aus Wasser-, Austern- und Sedimentproben zu gewinnen. PEG hat nachweisliche Antizellproliferations- und Antitumoreffekte durch Induktion der Apoptose.
  • PEGs sind anfällig für den oxidativen Abbau in Gegenwart von Luft
    • Die Minimierung der Exposition von PEG gegenüber erhöhten Temperaturen und/oder der Exposition gegenüber Sauerstoff oder die Zugabe von Antioxidantien kann den Grad des Zerfellas begrenzen
  • PEGs werden bei Lagerung nicht hydrolysiert oder verschlechtert
  • PEGs unterstützen nicht das Wachstum von Schimmelpilzen
  • PEG ist mit Phenol nicht verträglich und kann die antimikrobielle Wirkung anderer Konservierungsstoffe verringern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 25322-68-3
Schmelzpunkt 56 °C bis 66 °C
Dichte 1.1 bis 1.2 g/ml (Lit.)
pH 5.0 bis 7.0 (5 % aq. soln.)
Summenformel (C2H4O)n
MDL-Nummer MFCD01779601
Menge 500 g
Synonym Carbowax, PEG, Poly(Ethylenoxid), Alkapol PEG-200
Löslichkeitsinformationen Löslich in wässriger Lösung (50 mg/ml, klare, farblose Lösung).
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
Formelmasse ∼ 8000
Dampfdruck < 0.01 mmHg bei 20 °C (Lit.)
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Polyethylenglycol, MP Biomedicals™ >