Learn More
Polyethylenglykol Diacrylat, Molekulargewicht 8,000, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Polyethylene glycol diacrylate is used to prepare photopolymerized hydrogels which are used as scaffolds for tissue regeneration and other biological applications. It acts as an important raw material for the synthesis of poly(ethylene glycol) urethane-dimethacrylates (PEGUDM) by reacting with 2-isocyanatoethyl methacrylate. It contributes to chemical resistance, flexibility, adhesion, low shrinkage, abrasion resistance and impact strength.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyethylene glycol diacrylate |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | M.W. 8,000 |
Physikalische Form | Granularer Feststoff |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R05L064 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 046801.06,046801.MD,046801.03 |
N26L014 | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | 046801.06,046801.MD,046801.03 |
U23K016 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 046801.06,046801.MD,046801.03 |
X03J007 | Analysenzertifikat | 11/10/2023 | 046801.06,046801.MD,046801.03 |
Y09I054 | Analysenzertifikat | 18/11/2022 | 046801.06,046801.MD,046803.03,046801.03 |
Sicherheit und Handhabung
- Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 8,000
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Polyethylene glycoldiacrylate