Learn More
Polyethylenglykol 2,000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459717
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenglykol 2,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459717
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11459717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22181.0B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Polyethylene glycol is used in the field of pharmaceuticals, cosmetics, paper, rubber and ceramics and in wood processing. It is also used in the manufacture of surfactants, dispersant resin and plastics. It acts as a dye carrier in paints and inks; soldering fluxes with good spreading property and as a softener and antistatic agent for textiles. It is also one of the main materials of ester type surface active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 2000
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 2,000
pH 5 bis 7
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Menge 1000 g
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Chargennummer10251010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Chargennummer10247727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Chargennummer10241359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2023 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Chargennummer10247400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Name des Produkts
Polyethylenglykol 2,000, Thermo Scientific Chemicals >