Learn More
Polyethylenglycol 1000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11489647
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenglycol 1000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489647
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11489647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22134.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene glycol is used as an excipent in pharmaceutical products. It is used in the precipitation of proteins as well as in the separation and purification of biomolecules and in the induction of cell hybridization. It acts as a fusing agent to enhance the effect of macrophages on hybridoma; as a vascular agent in preclinical work; as an anti-foaming agent in food and as the gate insulator in an electric double-layer transistor to enhance superconductivity in an insulator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 1000
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Schmelzpunkt 35°C to 40°C
Dichte 1.101
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Menge 250 g
Flammpunkt 260°C (500°F)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
Chargennummer10187643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
ChargennummerE11S055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
ChargennummerL03N18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
Chargennummer10236161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22134.30,B22134.0B
Name des Produkts
Polyethylenglycol 1000, Thermo Scientific Chemicals >