Learn More
Cole-Parmer™ Beutel mit eingearbeiteten Handschuhen, Polyethylen (PE)
Schützen Sie sich und Ihre Materialien mit diesen Handschuhkästen, ohne Platz im Labor zu verschwenden. Glove Bag™ Aufblasbare Handschuhkästen schaffen in Minutenschnelle eine hochreine Arbeitsumgebung. Die aufblasbare Kammer hält Sauerstoff und Feuchtigkeit während der Arbeit mit Materialien ab.
Marke:  Cole-Parmer™ 04408-36
516.80 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12348627
  • 544.00 CHF / 6 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
Eine Alternative zu herkömmlichen Handschuhkästen: diese langlebigen Handschuhkästen aus Polyethylen sind wiederverwendbar und dennoch preisgünstig. Die Kammern sind einfach zu bedienen: Schieben Sie Ihre Ausrüstung durch die Manschetten, verschließen Sie sie, schließen Sie den Gasanschluss mit einem Schlauch mit 3⁄8 in. ID an Ihre Gasversorgung an und füllen Sie ihn auf.
  • Einwegkammern verringern den Reinigungsaufwand
  • Zwei Gerätehülsen und zwei rückseitig angebrachte Gasanschlüsse steigern die Vielseitigkeit
  • Die Handschuhbeutel haben eine geringe Dicke von 2.5 mil und bestehen aus Polyethylen
  • Handschuhbeutel sind nicht autoklavierbar und auch nicht steril
  • Ein Paar Baumwollhandschuhe, eine Schlauchkupplung und ein Verschluss sind im Lieferumfang enthalten
Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Ein Paar Baumwollhandschuhe, Schlauchkoppler und ein Verschluss
6/Packung
457,2 mm
685,8 mm
939,8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Beutel mit eingearbeiteten Handschuhen, Polyethylen (PE) > Abmessungen (L x B x H): 685.8 x 939.8 x 457.2 mm