Learn More
Cole-Parmer™ Beutel mit eingearbeiteten Handschuhen, Polyethylen (PE)
Schützen Sie sich und Ihre Materialien mit diesen Handschuhkästen, ohne Platz im Labor zu verschwenden. Glove Bag™ Aufblasbare Handschuhkästen schaffen in Minutenschnelle eine hochreine Arbeitsumgebung. Die aufblasbare Kammer hält Sauerstoff und Feuchtigkeit während der Arbeit mit Materialien ab.
Marke: Cole-Parmer™ 04408-32
Beschreibung
Eine Alternative zu herkömmlichen Handschuhkästen: diese langlebigen Handschuhkästen aus Polyethylen sind wiederverwendbar und dennoch preisgünstig. Die Kammern sind einfach zu bedienen: Schieben Sie Ihre Ausrüstung durch die Manschetten, verschließen Sie sie, schließen Sie den Gasanschluss mit einem Schlauch mit 3⁄8 in. ID an Ihre Gasversorgung an und füllen Sie ihn auf.- Einwegkammern verringern den Reinigungsaufwand
- Zwei Gerätehülsen und zwei rückseitig angebrachte Gasanschlüsse steigern die Vielseitigkeit
- Die Handschuhbeutel haben eine geringe Dicke von 2.5 mil und bestehen aus Polyethylen
- Handschuhbeutel sind nicht autoklavierbar und auch nicht steril
- Ein Paar Baumwollhandschuhe, eine Schlauchkupplung und ein Verschluss sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Polyethylen | |
Ein Paar Baumwollhandschuhe, Schlauchkoppler und ein Verschluss | |
6/Packung |
304,8 mm | |
431,8 mm | |
685,8 mm |