Learn More
Cole-Parmer™ Beutel mit eingearbeiteten Handschuhen, Polyethylen (PE)
Schützen Sie sich und Ihre Materialien mit diesen Handschuhkästen, ohne Platz im Labor zu verschwenden. Glove Bag™ Aufblasbare Handschuhkästen schaffen in Minutenschnelle eine hochreine Arbeitsumgebung. Die aufblasbare Kammer hält Sauerstoff und Feuchtigkeit während der Arbeit mit Materialien ab.
Marke: Cole-Parmer™ 04408-30
307.80 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine Alternative zu herkömmlichen Handschuhkästen: diese langlebigen Handschuhkästen aus Polyethylen sind wiederverwendbar und dennoch preisgünstig. Die Kammern sind einfach zu bedienen: Schieben Sie Ihre Ausrüstung durch die Manschetten, verschließen Sie sie, schließen Sie den Gasanschluss mit einem Schlauch mit 3⁄8 in. ID an Ihre Gasversorgung an und füllen Sie ihn auf.- Einwegkammern verringern den Reinigungsaufwand
- Zwei Gerätehülsen und zwei rückseitig angebrachte Gasanschlüsse steigern die Vielseitigkeit
- Die Handschuhbeutel haben eine geringe Dicke von 2.5 mil und bestehen aus Polyethylen
- Handschuhbeutel sind nicht autoklavierbar und auch nicht steril
- Ein Paar Baumwollhandschuhe, eine Schlauchkupplung und ein Verschluss sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Polyethylen | |
Ein Paar Baumwollhandschuhe, Schlauchkoppler und ein Verschluss | |
6/Packung |
279,4 mm | |
431,8 mm | |
431,8 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
75Stunden
12Minuten
33Sekunden
58Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen