Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ FRIGIMAT, DRY ICE MAKER, ECONOMY, F,VE=1
Erzeugt in ein bis zwei Minuten einen festen 454 gm-Block Trockeneis.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ H38876-0002
Artikelnummer. 10338214
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Jeder 50 lb-Zylinder mit flüssigem CO2 und einem Tauchrohr erzeugt 8 oder 9 Blöcke Trockeneis, die 9.2 cm x 10.4 cm lang sind
  • Die Polyethylen-Eiskammer wird durch einen Metallklemmmechanismus gehalten
  • Die poröse Polyethylen-Diffusionsplatte entlüftet überschüssiges Gas
  • Integriertes Gasdruckmessgerät und Überdruckventil
  • Der mit Epoxidharz beschichtete Stahlrahmen verfügt über vier rutschfeste Gummifüße, um ein Verrutschen zu verhindern
  • Enthält einen 1.8 m langen vernickelten Kupferverbindungsschlauch mit Standard-CGA 320-Gewindekupplungen (0.830 Zoll-14) für die einfache Befestigung an einem LCO2-Zylinder
  • Gesamtabmessungen: 37 x 14 x 15 H cm
Spezifikation
Spezifikation
37 x 14 cm
50 lb. Zylinder mit flüssigem CO2
14 cm
Trockeneismaschinen
Formen von Trockeneis
37 cm
Polyethylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ FRIGIMAT, DRY ICE MAKER, ECONOMY, F,VE=1 > Abmessungen (L x B x H): 374.6 x 139.7 x 152.4 mm