Learn More
asecos™ Zapfhahn aus Polyethylen
Sicheres Entleeren von Fässern
46.00 CHF - 78.00 CHF
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17876586
|
asecos™
2801 |
2.95 in. |
46.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17816476
|
asecos™
2802 |
6.38 in. |
78.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für ätzende und aggressive Chemikalien
- Dichtung aus EPDM
Spezifikation
Brown | |
Polyethylen |