Learn More
asecos™ Zapfhahn aus Polyethylen
Sicheres Entleeren von Fässern
Marke:  asecos™ 2802
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816476
  • 78.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für ätzende und aggressive Chemikalien
  • Dichtung aus EPDM
Spezifikation
Spezifikation
Brown
Polyethylen
162.00 mm
156.00 mm
0.5 kg
2 in. Drum
6.38 in.
6.14 in.
1.10 lb.