Learn More
Justrite™ Polyethylen-Schrank für korrosive Stoffe und Säuren
Robuster, vollständig metallfreier Poly-Schrank für die Aufbewahrung von Säuren oder Basen ohne Korrosionsrisiko
Marke: Justrite™ 24180
2092.26 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Forschungsumgebungen verwenden viele verschiedene Arten von Chemikalien und haben daher spezielle Lagerungsanforderungen. Ob Sie Säuren, Basen oder Lösungsmittel verwenden, es ist wichtig, dass inkompatible Flüssigkeiten getrennt werden, um katastrophale Explosionen oder Brände zu vermeiden. Informationen zu den chemischen Eigenschaften und den empfohlenen Lagerbedingungen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Sichere Aufbewahrung von starken Säuren wie Salzsäure, Schwefelsäure oder Salpetersäure, aber auch Basen wie Natrium-, Kalium- oder Kalziumhydroxid in diesem langlebigen Schrank aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte). Dieser Schrank enthält keine Metallteile, die korrodieren könnten, fasst bis zu 36 2.5 l-Flaschen (90 l) und bietet chemische Beständigkeit gegen verschüttete Flüssigkeiten oder potenziell schädliche Dämpfe bei der Lagerung von Säuren oder Basen. Die Ablage ist in Schritten von 3 in. (76 mm) verstellbar und hat eine Tragfähigkeit von 125 lb. (57 kg); Sie können aus drei Positionen wählen, um die Aufbewahrung der Behälter zu optimieren. Eine abnehmbare, aber robuste Abdeckung des Sammelbehälters, die auch als unterste Ablage dient, verbirgt den vollständig integrierten, auslaufsicheren Sammelbehälter mit einer Kapazität von 8.5 gal (32 l). Versenkte Rinnen in Ablage und Basis helfen, verschüttete Flüssigkeiten zur Rückseite des Schranks und nach unten in den Sammelbehälter zu leiten. Drei anwendungsspezifische Etiketten identifizieren den Inhalt, sodass unverträgliche Chemikalien sicher gelagert und getrennt werden können — SÄURE, BASE, und KORROSIONSMITTEL. Die Türen öffnen sich um nahezu 180 Grad und ermöglichen einen leichten Zugang. Sie rasten beim Schließen in das Gehäuse ein und lassen sich zur zusätzlichen Sicherheit mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verschließen.
Spezifikation
18 Zoll | |
Manuell verschließbar | |
28 Zoll | |
711 mm | |
2 | |
914 mm | |
Blau | |
HDPE |
457 mm | |
Lagern von Säuren oder Basen | |
889 mm | |
36 x 2,5 l-Flaschen | |
31.25 Zoll | |
794 mm | |
35 Zoll | |
36 in. |