Learn More
Cytiva Capillary Tubing,
Polyethylenschläuche (10 m) mit 1 mm Innendurchmesser für die kontrollierte Abgabe von Flüssigkeiten in Chromatographiesystemen.
Marke:  Cytiva 19004001
Artikelnummer. 11340002
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Länge: 10 Meter
  • Durchmesser: 1 mm Innendurchmesser/1.8 mm Außendurchmesser
  • Benetztes Teil: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kapillarschlauch
0.07 Zoll
1.8 mm
Polyethylen (PE)
0,04 in.
1 mm
10 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Capillary Tubing, > Länge:10m