Learn More
SCAT Wellenschlauch für HPLC
Wellenschlauch für die sichere Sammlung flüssiger HPLC-Abfälle.
Marke: SCAT 461056
19.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit diesem SCAT™ Wellenschlauch sind sie für HPLC vorbereitet.
- Flexible Schläuche
- Für HPLC-Geräte
Spezifikation
6,5 mm | |
HPLC-Gerät | |
Wellenschlauch |
HDPE | |
Leckanschluss verschiedener HPLC-Systeme |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT Wellenschlauch für HPLC > Wellrohr, 6,5 mm Innendurchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur