Learn More
BRAND™ HDPE-Eimer
BRAND™ HDPE-Eimer aus Polyethylen niederer Dichte sind mit einem Griff und Graduierungsmarkierungen versehen. Ohne Ausguss. Aufsteckdeckel separat erhältlich.
Marke:  BRAND™ 71772
21.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10613972
  • 21.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus Polyethylen hoher Dichte.
  • Graduiert.
  • Mit Griff.
  • Ohne Ausguss.
  • Aufsteckdeckel separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 l
Ja
240 mm
Griff
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ HDPE-Eimer > Kapazität: 5 l