Learn More
Cole-Parmer™ EINWEG-PROBENNEHMER PE
Einweg-Schöpflöffel mit konischen Enden und schnörkelloser Schnurrnaht, um Aufhängungen und Stolperfallen zu reduzieren. Cole-Parmer™ Polyethylen-Schöpflöffel enthält eine abgewinkelte Düse, um eine positive Kontrolle der Rückschlagventile zu gewährleisten.
Marke:  Cole-Parmer™ 99157-02
Artikelnummer. 11790059
  • 246.00 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
  • Einweg-Schöpflöffel
  • Mit konischen Enden und schnörkelloser Schnurrnaht, um Aufhängungen und Stolperfallen zu reduzieren.
  • Abgewinkelte Düse sorgt für eine positive Rückschlagventilsteuerung
  • Konstruktion aus reinem Polyethylen sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
Ein Rückschlagventil
91,4 cm
Polyethylen
4,06 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ EINWEG-PROBENNEHMER PE > Länge: 91.4 cm