Learn More
Cytiva SOLENOID VALVE, PSV-50 to meet a variety of performance req
Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
Marke: Cytiva 19-1994-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Magnetventile PSV-50 und das Dreiwegeventil können von den meisten Fraktionssammlern bedient werden. Beide haben Druckgrenzen von 2 bar (0.2 Mpa, 29 psi) und eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit. Der PSV-50 wird für die Gradientenbildung mit Hiload Pump P-50 und Flussumleitung bei den meisten Fraktionssammlern verwendet. Lange Lebensdauer und kein Totvolumen machen das Dreiwegeventil zu einer hervorragenden Wahl für die Durchflussumlenkung von Fraktionssammlern in SuperFrac.- Eine Auswahl an manuellen und automatisierten Ventilen, um die unterschiedlichsten Leistungsanforderungen zu erfüllen.
- Entwickelt für Biokompatibilität und jahrelange zuverlässige Nutzung. Jedes einzelne kann in den Flussweg eingesetzt werden, ohne unnötige Vermischung oder Probenverdünnung zu verursachen.
Spezifikation
Keramik, PTFE, ECTFE | |
PSV-50 | |
2 bar | |
Magnetventil PSV-50 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva SOLENOID VALVE, PSV-50 to meet a variety of performance req > Betriebsdruck:Gehäuse 2bar
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur