Learn More
Fisherbrand™ Tough-Spots™ Röhrchen-Etiketten
Fest sitzende Etiketten auf Mikroröhrchen bei allen Verfahren im Labor. Fisherbrand™ Tough Spots™ Röhrchenetiketten lösen sich selbst bei extrem hohen Temperaturen, unter Einwirkung von Ätzmitteln oder beim Zentrifugieren nicht ab und verschieben sich nicht. Die vorgeschnittenen runden Etiketten sind in zwei Größen und verschiedenen Farben lieferbar. 1,000 Etiketten pro Rolle.
Marke: Fisherbrand™ HEAT-SPOTS-50
48.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Besser als herkömmliche Bändern und Etiketten für den Einsatz in Forschung und klinischen Laboren- Hergestellt aus dünnem, chemisch inerten Polyolefin mit starkem Acrylklebstoff
- Haften an den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas und Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten können’ sich nicht ablösen oder migrieren, gleiten daher problemlos ohne Einklemmen oder Festkleben in Zentrifugenrotoren
- Breites Farbsortiment zur einfachen Identifizierung von Proben oder Forschern
- Runde, vorgeschnittene, abziehbare Etiketten für Röhrchenoberteile in praktischen Spenderrollen
- Perfekte Größe für Mikrozentrifugenröhrchen
- Tough Spots mit 12,7 mm Durchmesser sind ideal für 0,5 ml-Mikroröhrchen
- Tough Spots mit 13 mm Durchmesser sind ideal für 1,5/2,0 ml-Röhrchen
- Hitze: Dampfautoklavierbar, kochendes Wasser
- Kalt: Tiefsttemperatur bis -80 °C
- Organische Lösungsmittel und ätzende Stoffe
- Zentrifugation
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Matt | |
Polyolefin | |
Etiketten | |
Blanko | |
1000/Packung | |
0,5 in. |
Acryl | |
Blank | |
Rolle | |
Front | |
Unsteril | |
-80 °C | |
Rund | |
1,27 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen