Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus Polyester
4.85 CHF - 6.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10020244
|
Brady™
257506 |
100 mm |
4.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10745145
|
Brady™
257505 |
200 mm |
6.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0,024 mm | |
Diamantförmig |
Glanz | |
Je 1 | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Transportschild |