Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus Polyester
Marke:  Brady™ 257506
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10020244
  • 4.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
ISO 7010
Polyester
Dauerhaftes Acryl
100 mm
100 mm
Diamantförmig
Transportschild
Glanz
Je 1
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Entzündlicher Feststoff 4
Rot auf weiß