Learn More
Fisherbrand™ Reinraumwischtücher aus Polyester mit versiegelter Kante
Fisherbrand™ Reinraumwischtücher aus Polyester mit versiegelter Kante sind saugfähig, schwer, abriebfest und aus 100 % laufmaschenfreiem Polyester hergestellt.
81.00 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinraum Wischtücher |
---|---|
Material | Polyester |
Extinktion | 310 ml/m2 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Flächengewicht | 140 gsm |
Produktcode | Marke | DimensionsLxW | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | DimensionsLxW | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16318317
|
Fisherbrand™
17444000 |
81.00 CHF
150 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
16308317
|
Fisherbrand™
17444001 |
127.00 CHF
150 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus 100 % Doppelstrick-Polyester mit Laserschnitt und versiegelten Kanten
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung und im Reinraum verpackt
- Hergestellt aus 100 % Polyester für ein robustes, saugfähiges und abriebfestes Produkt
- Der Produktionsprozess und die lasergeschnittene Kanten garantieren extrem geringe Partikelbildung und extrahierbare chemische Substanzen
- Verträglich mit praktisch jedem Lösungsmittel oder jeder Lösung zum Reinigen und Wischen
- Doppelt verpackt und in Reinräumen vakuumverpackt
- Ermöglicht Rückverfolgbarkeit von Charge zu Charge
Spezifikation
Reinraum Wischtücher | |
310 ml/m2 | |
140 gsm | |
Weiß | |
150 Wischtücher/Beutel, 10 Beutel/Karton |
Polyester | |
Nicht autoklavierbar | |
ISO Klasse 3-8 Klasse 1-10 Reinräume, Erfüllt USP 797 und USP 800 Wischanforderungen | |
Labor und Reinraum | |
Unsteril |