Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Polyester
Blank, printable self-laminating Polyester Labels for Laser Printers.
164.00 CHF - 408.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | LaserTab Laserbedruckbares Etikett |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Label |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10703473
|
Brady™
089402 |
45,72 mm | 15,24 mm | 2500/Packung |
164.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12852859
|
Brady™
029742 |
25,4 mm | 25,4 mm | 100/Packung |
408.00 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11523544
|
Brady™
024566 |
25,4 mm | 25,4 mm | 1000/Packung |
188.00 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Farbbänder sind nicht erforderlich.In der 1. Spalte der Tabelle sind spezielle Anwendungsbeispiele für die Etiketten angegeben. Selbstverständlich können die Etiketten auch bei anderen Probenbehältern eingesetzt werden
Die Etikettengrösse entspricht in der Regel auch dem bedruckbarem Bereich. Lediglich bei selbstlaminierenden Etiketten ist der Druckbereich kleiner und in der Tabelle angegeben
Wir bieten ein breites Spektrum verschiedener Etikettenmaterialien mit speziellen Eigenschaften an:
F - Gefrierschrank (-80°C)
N - Flüssigstickstoff
A - Autoklav
H - Heisswasserbad (100°C)
S - Selbstlaminierendes Etikett
L - Flaches Profil (extrem dünn)
R - Ablösbar
Für: Röhrchen 0,5/0,7mL, φ =8mm
Anwendung: F N A H S L
Format: 46/10mm
Schreibfeld: 49/10mm
Material: B-361
Spezifikation
LaserTab Laserbedruckbares Etikett | |
Weiß | |
Label | |
Laser | |
Laserdrucker | |
-94 °F bis +230 °F | |
0.002 in. |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Bedruckbares Etikett | |
-70 °C | |
-70 bis +110 °C | |
0,012 mm |