Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Polyester
Blank, printable self-laminating Polyester Labels for Laser Printers.
Marke: Brady™ 024566
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Blank, printable self-laminating labels for Laser Printers.
Spezifikation
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Bedruckbares Etikett | |
Laserdrucker | |
7 | |
1008 Labels/Pk. | |
Quadratisch | |
-70 bis +110 °C | |
0,012 mm | |
16 AWG - 8 AWG | |
1 in. | |
1 in. | |
0.34 in. | |
8,64 mm |
LaserTab Laserbedruckbares Etikett | |
Weiß | |
Label | |
Laser | |
Sprach- und Datenkommunikation, Draht- und Kabelmarkierung | |
27,94 mm | |
-70 °C | |
1000/Packung | |
-94 °F bis +230 °F | |
0.002 in. | |
25.40 mm | |
25,40 x 25,40 mm | |
25.4 mm | |
25,4 mm | |
25,4 mm |