Learn More
Brady™ Photolum Markierer aus Polyester
17.65 CHF
Spezifikation
Material | Polyester |
---|---|
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Langes Polyester-Nachglühen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausgangs- und Richtungsschilder, Identifizierung von Feueralarmen und Feuerlöschern, Markierungen für die Ausstiegswege an niedrigen Stellen und Richtsysteme für Flucht- und Evakuierungswege |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11731965
|
Brady™
224075 |
Türgriffhintergrund – Linksdrehung |
17.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11741965
|
Brady™
224076 |
Türgriffhintergrund – Rechtsdrehung |
17.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Ausgangs- und Richtungsschilder, Identifizierung von Feueralarmen und Feuerlöschern, Markierungen für die Ausstiegswege an niedrigen Stellen und Richtsysteme für Flucht- und Evakuierungswege | |
0,049 mm | |
-40 °C bis 80 °C | |
Photolum Marking Marker |
Je 1 | |
Langes Polyester-Nachglühen | |
255 mm | |
100 mm | |
100 x 255 mm | |
Langnachleuchtend auf grüner Farbe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Photolum Markierer aus Polyester