Learn More
Fisherbrand™ Polyester-Etikett
Für optimale Haftung ohne Brechen unter kryogenen Tiefkühlbedingungen entwickelt. Die Fisherbrand™ Kryogenen Etiketten aus Polyolefin halten selbst extremen Temperaturen, Sieden, Autoklavieren, Ätzmitteln und Zentrifugieren stand, ohne sich dabei abzulösen, einzureißen oder zu zersetzen. Erhältlich auf Rollen oder als Druckerbögen in zwei Größen.
Marke:  Fisherbrand™ HEALCRY-1700
105.85 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12632580
  • 117.00 CHF / 1700 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für eine sichere, kompromisslose Kennzeichnung von Kryoröhrchen und Mikroröhrchen
  • Einweg-Etiketten aus chemisch inerten, flexiblen Polyolefin-Materialien
  • Acrylklebstoff haftet auf den meisten Kunststoffen (100 % reine PP-Röhrchen empfohlen) sowie auf Glas und Metallen
  • Die einzigartige Kombination aus Etikett und Klebstoff dehnt sich mit Temperaturschwankungen aus und zieht sich wieder zusammen
  • Vorgestanzte, Abziehetiketten auf praktischen Bögen, die keine Druckerprobleme verursachen
    • 33 x 13 mm-Etiketten perfekt für Kryoröhrchen und standardmäßige 1,5 oder 2,0 ml-Röhrchen
Hält anspruchsvollen Laborumgebungen und Verfahren stand
  • Temperaturbeständig von -196 °C bis +150 °C
    • Bedingungen für die Lagerung in kryogenen Tiefkühlgeräten
    • Flüssig- und Gasphase LN2
    • Wasserbäder bis 100 °C
    • Autoklavieren und Öfen bei moderater Hitze bis 150 °C
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe
  • Zentrifugation
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Polyolefin
Unsteril
Kryoröhrchen und standardmäßige 15 ml- oder 20 ml-Mikroröhrchen
-196 °C bis +150 °C
Acryl
Rolle
Bögen
Kennzeichnung für Produkte, die in Verbindung mit Kryolagerung, LN2-Verwendung, Zentrifugation, Autoklavieren, Wasserbädern und Kochen verwendet werden
1700/Packung
32.5 x 12.5 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polyester-Etikett > Farbe: weiß; Abmessungen: L 32,5 x B 12,5 mm