Learn More
Heathrow Scientific™ X4 50-Well Cryogenic Vial Holder (Blue) Pack 4
GREENER_CHOICE
Passend für Röhrchengrößen von 2 bis 5 ml und enthält 50 Wells. Heathrow Scientific™ Kryofläschchenhalter zur sicheren Aufbewahrung von Fläschchen und Röhrchen in Wells mit einem Durchmesser von 12.9 mm.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS23229B
97.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12806006
  • 106.00 CHF / 4 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Die Well-Laschen ermöglichen das einhändige Öffnen und Schließen von Fläschchen, die über einen Schlitz verfügen
  • Geprägte Indexnummern
  • Die obere linke Ecke ist quadratisch, um eine einfache Ausrichtung zu gewährleisten
  • Gerippte Griffe erleichtern die Handhabung mit Handschuhen
  • Hält kryogenem Einfrieren und Autoklavieren stand
  • Maße 105 x 20 x 23 mm
Spezifikation
Spezifikation
Blau
0.8 in.
4.1 in.
0.9 in.
Für kryogenes Einfrieren und Autoklavieren
50 Fläschchen
Autoklavierbar
Rechteckig
Ständer für Kryoröhrchen
20 mm
105 mm
23 mm
105 x 23 x 20 mm
2 bis 5 ml-Röhrchen
4/Packung
5 x 10
Polycarbonat
-196°C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ X4 50-Well Cryogenic Vial Holder (Blue) Pack 4 > Farbe: Blau