Learn More
Socorex™ Universal Pipetten-Work-Station 337, grün GRUEN
Marke:  Socorex™ 320.337M
Artikelnummer. 10527131
  • 121.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Der attraktive platzsparende Pipettenständer hält bis zu sieben Einkanalpipetten der meisten Marken. Aus robustem Polyamid angefertigt, leicht zu reinigen. Stabiler Stand mit Anti-Rutsch-Plättchen.Jetzt in fünf Pastellfarben erhältlich: Eisblau - Lichtgrau - Minzgrün - Vanillegelb - Pastellrosa
  • Farbe: Minzgrün
Spezifikation
Spezifikation
Universal-Workstation
Einkanal-Mikropipetten
7
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Universal Pipetten-Work-Station 337, grün GRUEN > Farbe:Minzgrün