Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauweise |
Rahmenfarbe | Schwarz, Grau |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000032466
DateigrößeVersion: 56.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzbrillen aus Polycarbonat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur