Learn More
Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10163810
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10163810
Marke: Thermo Scientific Acros 178312500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 24936-68-3 | (C16H14O3)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24936-68-3
Summenformel (C16H14O3)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00084476
SMILES CC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polycarbonate resin
Farbe Nicht ausgewiesen
Namenshinweis M.W. 64.000
Physikalische Form Pellets
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.2000g/mL
Menge 250 g
Strukturformel [-C6H4C(CH3)2C6H4OCO2-]n
Produktidentifikator
  • Polycarbonate resin, ca. M.W. 45.000, pellets
Name des Produkts
Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals >