Learn More
Eppendorf™ Rotor F-45-30-11, inkl. Rotordeckel, PTFE-beschichtet, für Centrifuge 5430
Für den Einsatz mit Eppendorf Zentrifugen
Marke:  Eppendorf™ 5427712003
576.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10483232
  • 578.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rotor mit Polycarbonat/PTFE-Beschichtung
  • Inklusive Deckel
  • Max. Drehzahl: 20,800 × g (14,000 U/min)
  • Max. Kapazität: 30x 1.5/2.0 ml-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat, PTFE
30 x 1,5/2 ml
14.000 U/min
Rotor
20,817 x G
Mit Deckel
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotor F-45-30-11, inkl. Rotordeckel, PTFE-beschichtet, für Centrifuge 5430 > Fassungsvermögen: 30 x 1.5/2 ml