Learn More
3M™ Tour-Guard™ III Überbrille als Augenschutz
Click to view available options
Anti-Beschlag; Anti-Kratzer
Beschreibung
- Überbrille
- Stoßschutz
- Integrierter Seitenschutz
- Flexible Konstruktion aus Polycarbonat
- Im Innen- und Außenbereich verwendbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht EN166 - F |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Produkttyp | Übergläser |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz vor geringer Energiebelastung und UV-Schutz |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000032519
DateigrößeVersion: 227.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Tour-Guard™ III Überbrille als Augenschutz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur