Learn More
Thermo Scientific™ Polycarbonat-Gesichtsschutz Artikelnummer.: 13242963
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Polycarbonat-Gesichtsschutz
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13242963
Durchsichtig, 11,6 in., 7,8 in., 1 Stück
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Länge (angloamerikanisch):
11,6 in.
Breite (angloamerikanisch):
7,8 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13242963
Marke: Thermo Scientific™ 63550001
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tragen Sie diesen einstellbaren Polycarbonat-Gesichtsschutz über der Schutzbrille. Er bietet Schutz gegen Stöße und verfügt über ein optisch transparentes, 1/16 Zoll dickes Polycarbonat-Fenster.
Tragen Sie den verstellbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Gesichtsschutz über der Schutzbrille. Mit einem optisch transparent Fenster aus 1,5 mm (1/16 Zoll) dickem Polycarbonat bietet dieser Gesichtsschutz Schutz vor Stößen sowie den Schutz vor UV-Strahlung im Bereich von 200 bis 360 nm. Es ist nützlich bei keimtötenden Verfahren sowie beim Ablesen chromatographischer/elektrophoretischer Streifen und Gele. Entspricht US-Standards OSHA 29 CFR 1910.1030 und ANSI Z87.1-1989 für die Verwendung mit durch Blut übertragbaren Krankheitserregern.
Eigenschaften:
  • Das halbkreisförmige Visier bietet Frontal- und seitlichen Schutz, durch die Höhe des Schutzschirmes wird der gesamte Bereich vom unteren Teil des Halses bis zu den Haaren abgedeckt
  • Mit einer bequemen, verstellbaren Polyethylen-Halterung
  • Biogefährdung/durchsichtig
Hinweis:UV-Schutz von 200 bis 360 nm (UV-Strahlung kann zu einer geringfügigen gelblich-braunen Verfärbung des Polycarbonats führen.)
Hinweis: Nicht mit Radioisotopen verwenden. Für Arbeiten mit Beta-Radioisotopen Nalgene Beta-Schutzschilde verwenden. Nicht autoklavieren.
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden. 
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,8 in.
Beschreibung Einstellbarer Gesichtsschutz
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Gesichtsschutz PC/PE
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Anzahl pro Karton 4/Karton
Material Polycarbonat
Schematics & Diagrams
Hinweis: Nicht mit Radioisotopen verwenden. Für Arbeiten mit Beta-Radioisotopen Nalgene Beta-Strahlenschutzschilde verwenden. Nicht autoklavieren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Polycarbonat-Gesichtsschutz >