Learn More
Fisherbrand™ Arctic Squares™ Polycarbonat-Boxen
Zur sicheren Aufbewahrung von Fläschchen in mechanischen Tiefkühlgeräten und flüssigem Stickstoff. Fisherbrand™ Arctic Squares™ Kästen aus Polycarbonat sind zur Erleichterung der Orientierung, der Bestimmung und der Zugänglichkeit von Fläschchen konzipiert. Die Kästen sind mit Lüftungs- und Ablauföffnungen versehen und stapel- und autoklavierbar. Mit Pinzette und Klappdeckel für einfachen Zugang.
56.65 CHF - 94.95 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Klappdeckel |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Form | Quadratisch |
Typ | Kryobox |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryolagerung von Flüssigkeiten |
Benachrichtigungen:
Am besten für Kryoröhrchen mit Innengewinde geeignet
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11938084
![]() |
Fisherbrand™
HS23325A |
Rot | 25 (1,5 bis 2 ml-Fläschchen) | 76 x 76 x 53 mm | Deckel |
93.95 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11998004
![]() |
Fisherbrand™
HS23381B |
Sortiert (Blau, Grün, Lila, Rot) | 81 (1,5 bis 3 ml Fläschchen) | 133 x 133 x 53 mm | Pinzette, Klappdeckel |
66.45 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11394055
|
Fisherbrand™
HS23381C |
Violett | 81 | 133 x 133 x 96 mm | Hinged Lid | N/A | ||||||
11978004
![]() |
Fisherbrand™
HS23300D |
Blau | 100 (1,5 bis 2 ml Fläschchen) | 133 x 133 x 53 mm | Pinzette, Klappdeckel |
56.65 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Sicheres Lagern von Fläschchen von -196 bis +121°C in mechanischen Tiefkühlgeräten sowie in flüssigem Stickstoff
- Lieferbar in verschiedenen Farben und Größen, inklusive zwei Höhenoptionen für die 81-Vialbox
- Alle Boxen haben Entlüftungs- und Drainagelöcher und sind stapelbar und autoklavierbar
- Entwickelt mit einzigartigen Funktionen, damit die Röhrchen mit Leichtigkeit ausgerichtet, identifiziert und zugänglich werden können
- Klappdeckel mit integriertem Anschlag ermöglichen einfachen, einhändigen Zugriff auf Proben in Boxen mit 81 und 100 Wells
- Nach vorn geneigte Basis und kontrastreiche Indexierung auf dem transparenten Deckel sorgen für eine schnelle visuelle Orientierung
- Magnetpinzetten bei Standardboxen mit 81 und 100 Wells helfen bei der Entnahme von Fläschchen und beim Entnehmen von Kartons aus dem Gefrierfach
Spezifikation
Klappdeckel | |
Quadratisch | |
Kryolagerung von Flüssigkeiten | |
-196°C |
Polycarbonat | |
Kryobox | |
121 °C |