Learn More
HUBER Bad aus Polycarbonat
Eine Reihe von Polycarbonat-Bädern in verschiedenen Kapazitäten
Marke: HUBER 30529
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bad aus PolycarbonatSpezifikation
Bad | |
Polycarbonat | |
110 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HUBER Bad aus Polycarbonat > Modell: 110A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur