Learn More
HUBER Bad aus Polycarbonat
Eine Reihe von Polycarbonat-Bädern in verschiedenen Kapazitäten
Marke:  HUBER 17098
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10374245
  • 1485.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Bad aus Polycarbonat
Spezifikation
Spezifikation
Bad
Polycarbonat
130 A
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HUBER Bad aus Polycarbonat > Modell: 130A