Learn More
HUBER Bad aus Polycarbonat
Eine Reihe von Polycarbonat-Bädern in verschiedenen Kapazitäten
Marke:  HUBER 30528
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10131085
  • 687.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Bad aus Polycarbonat
Spezifikation
Spezifikation
Bad
Polycarbonat
108 A
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HUBER Bad aus Polycarbonat > Modell: 108A