Learn More
Polyamid, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11378259
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyamid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11378259 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
Artikelnummer. 11378259
Marke: MP Biomedicals 0209602
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CAS 63428-83-1
Summenformel C18H35N3O3
Menge 250 g
Synonym Polyamid, Polyamid ohne Fluoreszenz
InChI-Schlüssel HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 341.5
PubChem CID 71311215
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polyamid, MP Biomedicals™ >