Learn More
Sperian™ Ankerschlinge aus Polyamid
Marke:  Sperian™ 1008360
Artikelnummer. 12684983
  • 20.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Spezifikation
ISO 9001/2000
Die Gurtband-Ankerschlinge aus Titan passt sich einer Vielzahl von Befestigungspunkten an.
25 mm
Polyamid
0.6 m x 25 mm
0.08 kg
0.6 m
Ankerschlinge
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Ankerschlinge aus Polyamid > Länge: 0.6 m