Learn More
Sperian™ Ankerschlinge aus Polyamid
Marke: Sperian™ 1008362
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
ISO 9001/2000 | |
Zur Verwendung mit einem persönlichen Fallschutzsystem bei Arbeiten auf niedriger Ebene | |
25 mm | |
Polyamid |
1 m x 25 mm | |
0.105 kg | |
1 m | |
Ankerschlinge |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Ankerschlinge aus Polyamid > Länge:1m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur