Learn More
Polyvinylidenfluorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365168
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyvinylidenfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365168
10 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Artikelnummer. 11365168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044080.A9
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 24937-79-9 | (C2H2F2)n | NaN g/mol
Poly(vinylidene fluoride) is useful in coatings, film, filter cloth, instrument linings, filtration membranes, pump parts, linings and valves. It is also employed as a material for transducers in devices such as headphones, microphones and sonic detectors. It is also essential for piezoelectric and electrostrictive applications. In addition, it is useful for monofilament fishing lines replacing nylon monofilament. It acts as a standard binder used in the production of composite electrodes for lithium ion batteries. It serves as a high grade insulator for wires, nanomaterials and pressure sensors. It is utilized to make filters which are used to prepare samples for high performance liquid chromatography and other advanced analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24937-79-9
Summenformel (C2H2F2)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00084470
InChI-Schlüssel BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylidene fluoride, 1,1-difluoroethylene, ethene, 1,1-difluoro, vinylidene difluoride, pvdf, genetron 1132a, ethylene, 1,1-difluoro, halocarbon 1132a, poly vinylidene fluoride, kynarMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6369
ChEBI CHEBI:82550
IUPAC-Name 1,1-Difluorethen
SMILES FC(F)(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (vinylidene fluoride)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 155°C to 160°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic esters,dimethylacetamide and amines. Insoluble in water.
Menge 10 kg
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ16L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number044080.A3,044080.36,044080.A9
ChargennummerS14K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number044080.A3,044080.36,044080.A9
ChargennummerZ26J019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number044080.A3,044080.36,044080.A9
ChargennummerR03I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number044080.A3,044080.36,044080.A9
ChargennummerJ27U017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044080.A3,044080.36,044080.A9
Name des Produkts
Polyvinylidenfluorid, Thermo Scientific Chemicals >